Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,7-Bis(5-bromothiophen-2-yl)-5,6-bis(n-octyloxy)-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

B5753-200MG
TCIAB5753-200MGEA 185 EUR InStock
TCIAB5753-200MG
4,7-Bis(5-bromothiophen-2-yl)-5,6-bis(n-octyloxy)-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (par HPLC)
4,7-Bis(5-bromothiophen-2-yl)-5,6-bis(n-octyloxy)-2,1,3-benzothiadiazole


Formule: C₃₀H₃₈Br₂N₂O₂S₃
MW: 714,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD26743666
Numéro CAS: 1192352-10-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité