Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

[4,8-Bis[5-(2-ethylhexyl)thieno[3,2-b]thiophen-2-yl]benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-2,6-diyl]bis(trimethylstannane) ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger

B5768-200MG
TCIAB5768-200MGEA 344 EUR InStock
TCIAB5768-200MG
[4,8-Bis[5-(2-ethylhexyl)thieno[3,2-b]thiophen-2-yl]benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-2,6-diyl]bis(trimethylstannane) ≥97.0% (par HPLC)
[4,8-Bis[5-(2-ethylhexyl)thieno[3,2-b]thiophen-2-yl]benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-2,6-diyl]bis(trimethylstannane)


Formule: C₄₄H₅₈S₆Sn₂
Numéro CAS: 1444200-40-1
ONU: 3146
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité