Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-[10-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)anthracen-9-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 9-(4-[1,1'-Biphenyl]yl)-10-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anthracene, 10-(4-[1,1'-Biphenyl]yl)anthracene-9-boronic acid Pinacol ester

B5770-1G
TCIAB5770-1GEA 178 EUR InStock
TCIAB5770-1G
2-[10-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)anthracen-9-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (par HPLC)
2-[10-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)anthracen-9-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane


Formule: C₃₂H₂₉BO₂
MW: 456,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD31618120
Numéro CAS: 1416243-42-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité