Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9-Bromo-10-[3-(1-naphthyl)phenyl]anthracene ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 9-Bromo-10-[3-(naphthalen-1-yl)phenyl]anthracene

B5771-1G
TCIAB5771-1GEA 196 EUR InStock
TCIAB5771-1G
9-Bromo-10-[3-(1-naphthyl)phenyl]anthracene ≥98.0% (par HPLC)
9-Bromo-10-[3-(1-naphthyl)phenyl]anthracene


Formule: C₃₀H₁₉Br
MW: 459,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD28291941
Numéro CAS: 1304129-94-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité