Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,10-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphtho[1,2-c:5,6-c']bis([1,2,5]oxadiazole) ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

B5774-100MG
TCIAB5774-100MGEA 443 EUR InStock
TCIAB5774-100MG
5,10-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphtho[1,2-c:5,6-c']bis([1,2,5]oxadiazole) ≥98.0% (par HPLC)
5,10-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphtho[1,2-c:5,6-c']bis([1,2,5]oxadiazole)


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa7d66424381c51bd324d8a9e03dfd5fcaca74ed&vid=261b512b54621e780d12cdee5b4648ee9e9a9fa0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 11.50 to 12.50 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité