Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromo-2-furaldehyde ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Bromofuran-2-carbaldehyde

B5799-1G
TCIAB5799-1GEA 319 EUR InStock
TCIAB5799-1G
3-Bromo-2-furaldehyde ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-2-furaldehyde


Formule: C₅H₃BrO₂
MW: 174,99 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07368224
Numéro CAS: 14757-78-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité