SDS-PAGE Sample Buffer, 2X, (2-Mercaptoethanol-free) for Electrophoresis
Fournisseur: TCI
B5834-25ML
TCIAB5834-25MLEA 59.4 EUR InStock
TCIAB5834-25ML
SDS-PAGE Sample Buffer, 2X, (2-Mercaptoethanol-free) for Electrophoresis
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de charge
SDS-PAGE Sample Buffer is specially formulated for protein sample preparation to based on the Laemmli Method of SDS-PAGE system.
This product contains 4% SDS, 20% glycerol, 0,01% bromophenol blue and 0,125 M Tris HCl, pH approx. 6,8. Does not contain 2-Mercaptoethanol.
Attention: Please use after bringing back to normal temperature.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité