Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

10-Bromo-7-phenyl-7H-benzo[c]carbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

B5868-1G
TCIAB5868-1GEA 213 EUR InStock
TCIAB5868-1G
10-Bromo-7-phenyl-7H-benzo[c]carbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
10-Bromo-7-phenyl-7H-benzo[c]carbazole


Formule: C₂₂H₁₄BrN
MW: 372,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD26390974
Numéro CAS: 1210469-11-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité