Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromo-7H-benzo[c]carbazole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B5870-1G
TCIAB5870-1GEA 151 EUR InStock
TCIAB5870-1G
5-Bromo-7H-benzo[c]carbazole ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-7H-benzo[c]carbazole


Formule: C₁₆H₁₀BrN
MW: 296,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD30063204
Numéro CAS: 131409-18-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité