Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-methoxyethene ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: tert-Butyl((1-methoxyvinyl)oxy)dimethylsilane, tert-Butyl[(1-methoxyvinyl)oxy]dimethylsilane

B5878-1G
TCIAB5878-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAB5878-1G
1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-methoxyethene ≥97.0% (par GC)
1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-methoxyethene


Formule: C₉H₂₀O₂Si
MW: 188,34 g/mol
Point d'ébullition: 76°C
Point d'éclair: 52°C
Numéro MDL: MFCD02683524
Numéro CAS: 77086-38-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité