Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tert-Butyl(2-iodoethoxy)dimethylsilane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B5885-1G
TCIAB5885-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAB5885-1G
tert-Butyl(2-iodoethoxy)dimethylsilane ≥97.0% (par GC)
tert-Butyl(2-iodoethoxy)dimethylsilane


Formule: C₈H₁₉IOSi
MW: 286,23 g/mol
Point d'ébullition: 65°C
Numéro MDL: MFCD09909940
Numéro CAS: 101166-65-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité