Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromotriéthylsilane ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Triethylbromosilane

B5890-5G
TCIAB5890-5GEA 542 EUR InStock
TCIAB5890-5G
Bromotriéthylsilane ≥96.0% (par GC)
Bromotriéthylsilane


Formule: C₆H₁₅BrSi
MW: 195,17 g/mol
Point d'ébullition: 163°C
Point d'éclair: 53°C
Numéro MDL: MFCD00000049
Numéro CAS: 1112-48-7
EINECS: 214-191-5
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité