Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(1R,2R)-1,2-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)ethylenediamine dihydrochloride ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (1R,2R)-1,2-Dimesitylethylenediamine dihydrochloride, (1R,2R)-1,2-Diamino-1,2-dimesitylethane dihydrochloride

B5914-100MG
TCIAB5914-100MGEA 83.6 EUR InStock
TCIAB5914-100MG
(1R,2R)-1,2-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)ethylenediamine dihydrochloride ≥95.0% (par HPLC)
(1R,2R)-1,2-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)ethylenediamine dihydrochloride


Formule: C₂₀H₂₈N₂·₂HCl
MW: 369,37 g/mol
Numéro CAS: 1301706-47-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Specific rotation [a]20/D +119 to +131 deg (C=1, water)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité