Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tert-Butyl Hydrogen tetradecanedioate ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 14-(tert-Butoxy)-14-oxotetradecanoic acid, Tetradecanedioic acid Mono-tert-butyl ester

B5927-1G
TCIAB5927-1GEA 126 EUR InStock
TCIAB5927-1G
tert-Butyl Hydrogen tetradecanedioate ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
tert-Butyl Hydrogen tetradecanedioate


Formule: C₁₈H₃₄O₄
MW: 314,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD23136040
Numéro CAS: 234082-00-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité