Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6,13-Bis(triisopropylsilylethynyl)pentacene ≥99.0% (par HPLC) pour l'électronique organique

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6,13-Bis((triisopropylsilyl)ethynyl)pentacene, TIPS Pentacene

B5942-100MG
TCIAB5942-100MGEA 212 EUR InStock
TCIAB5942-100MG
6,13-Bis(triisopropylsilylethynyl)pentacene ≥99.0% (par HPLC) pour l'électronique organique
6,13-Bis(triisopropylsilylethynyl)pentacene
This product is unavailable in the U.S.


Formule: C₄₄H₅₄Si₂
MW: 639,09 g/mol
Point de fusion: 221°C
Numéro MDL: MFCD15143658
Numéro CAS: 373596-08-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Hole Mobility (mu FET) min. 0.10 cm2/Vs (HMDS Si/SiO2 substrate)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité