3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)propan-1-amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)propan-1-amine
B5959-1ML
TCIAB5959-1MLEA 179 EUR InStock
TCIAB5959-1ML
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)propan-1-amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)propan-1-amine
Formule: C₉H₂₃NOSi
MW: 189,37 g/mol
Point d'ébullition: 70°C
Numéro MDL: MFCD18206137
Numéro CAS: 115306-75-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité