Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Bis(3-isocyanopropyl)piperazine ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: SnatchCat

B5973-1G
TCIAB5973-1GEA 168 EUR InStock
TCIAB5973-1G
1,4-Bis(3-isocyanopropyl)piperazine ≥97.0% (par HPLC)
1,4-Bis(3-isocyanopropyl)piperazine


Formule: C₁₂H₂₀N₄
MW: 220,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD06200487
Numéro CAS: 51641-96-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité