Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tert-Butyl (3-Oxo-3-phenylpropyl)carbamate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (3-Oxo-3-phenylpropyl)carbamic acid tert-Butyl ester

B5981-100MG
TCIAB5981-100MGEA 219 EUR InStock
TCIAB5981-100MG
tert-Butyl (3-Oxo-3-phenylpropyl)carbamate ≥98.0% (par HPLC)
tert-Butyl (3-Oxo-3-phenylpropyl)carbamate


Formule: C₁₄H₁₉NO₃
MW: 249,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD14635779
Numéro CAS: 333387-97-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 5.30 to 5.90 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité