Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

3-Bromo-9-([1,1':4',1''-terphenyl]-4-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI

B5989-1G
TCIAB5989-1GEA 115 EUR InStock
TCIAB5989-1G
3-Bromo-9-([1,1':4',1''-terphenyl]-4-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3-Bromo-9-([1,1':4',1''-terphenyl]-4-yl)-9H-carbazole


Formule: C₃₀H₂₀BrN
MW: 474,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD31692913
Numéro CAS: 1141017-84-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 217.0 to 221.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité