Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N'-Bis(2-ethylhexyl)-6,6'-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoindigo

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,1'-Bis(2-ethylhexyl)-6,6'-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-[3,3'-biindolinylidene]-2,2'-dione

B5993-200MG
TCIAB5993-200MGEA 391 EUR InStock
TCIAB5993-200MG
N,N'-Bis(2-ethylhexyl)-6,6'-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoindigo
N,N'-Bis(2-ethylhexyl)-6,6'-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoindigo


Formule: C₄₄H₆₄B₂N₂O₆
MW: 738,62 g/mol
Numéro CAS: 1821433-54-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Brown powder to crystal
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
Elemental analysis (Nitrogen) 3.60 to 4.00 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité