Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

[4-[Bis(4-methoxyphenyl)amino]phenyl]boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)

Fournisseur: TCI
Attention

B6005-1G
TCIAB6005-1GEA 174 EUR InStock
TCIAB6005-1G
[4-[Bis(4-methoxyphenyl)amino]phenyl]boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
[4-[Bis(4-methoxyphenyl)amino]phenyl]boronic acid


Formule: C₂₀H₂₀BNO₄
Numéro MDL: MFCD28385171
Numéro CAS: 201802-29-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 105.5 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité