Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Butylmagnesium bromide ∼16% ∼1 mol/L dans le THF

Fournisseur: TCI
Danger

B6043-250G
TCIAB6043-250GEA 205 EUR InStock
TCIAB6043-250G
Butylmagnesium bromide ∼16% ∼1 mol/L dans le THF
Butylmagnesium bromide


Formule: C₄H₉BrMg
Numéro MDL: MFCD00672091
Numéro CAS: 693-03-8
EINECS: 211-737-4
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (sec Butanol method) 15.0 to 17.0 w/w%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité