Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)phenanthren-9-amine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(9-Phenanthryl)-4-biphenylamine

B6083-1G
TCIAB6083-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAB6083-1G
N-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)phenanthren-9-amine ≥98.0% (par GC)
N-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)phenanthren-9-amine


Formule: C₂₆H₁₉N
MW: 345,45 g/mol
Numéro CAS: 443965-64-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité