Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Benzyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione ≥98.0% (par GC, azote total)

Fournisseur: TCI

B6094-200MG
TCIAB6094-200MGEA 109 EUR InStock
TCIAB6094-200MG
3-Benzyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione ≥98.0% (par GC, azote total)
3-Benzyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione


Formule: C₁₂H₁₁NO₂
Numéro MDL: MFCD00158669
Numéro CAS: 73799-63-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité