Biotin-PEG2-NHS
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Succinimidyl 9-(Biotinamido)-4,7-dioxanonanoate, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-(2-(2-(5-(2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamido)ethoxy)ethoxy)propanoate, Biotin-PEG2-NHS ester, 9-(Biotinamido)-4,7-dioxanonanoic acid N-Succinimidyl ester
B6097-1SET
TCIAB6097-1SETEA 123 EUR InStock
TCIAB6097-1SET
Biotin-PEG2-NHS
Biotin-PEG2-NHS
Formule: C₂₁H₃₂N₄O₈S
MW: 500,57 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00467154
Numéro CAS: 596820-83-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Functionality test to pass test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité