Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tert-Butyl (R)-2-(2,6-Dichlorophenyl)-5-oxo-3-[(R)-1-phenylethyl]imidazolidine-1-carboxylate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

B6108-1G
TCIAB6108-1GEA 297 EUR InStock
TCIAB6108-1G
tert-Butyl (R)-2-(2,6-Dichlorophenyl)-5-oxo-3-[(R)-1-phenylethyl]imidazolidine-1-carboxylate ≥98.0% (par HPLC)
tert-Butyl (R)-2-(2,6-Dichlorophenyl)-5-oxo-3-[(R)-1-phenylethyl]imidazolidine-1-carboxylate


Formule: C₂₂H₂₄Cl₂N₂O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30187600
Numéro CAS: 1004755-00-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité