Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzyl Octanoate ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Octanoic acid Benzyl ester, Caprylic acid Benzyl ester, Benzyl Caprylate

B6116-25G
TCIAB6116-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAB6116-25G
Benzyl Octanoate ≥95.0% (par GC)
Benzyl Octanoate


Formule: C₁₅H₂₂O₂
MW: 234,34 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Numéro MDL: MFCD00048914
Numéro CAS: 10276-85-4
EINECS: 233-620-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité