Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(-)-4-tert-Butyl-2,6-bis[(4S,5S)-4,5-tetramethylene-1-(2,4,6-trimethylbenzenesulphonyl)imidazolin-2-yl]phenol ≥98.0% (par HPLC) (contains 5% Dichloromethane at maximum)

Fournisseur: TCI
Danger

B6146-50MG
TCIAB6146-50MGEA 292 EUR InStock
TCIAB6146-50MG
(-)-4-tert-Butyl-2,6-bis[(4S,5S)-4,5-tetramethylene-1-(2,4,6-trimethylbenzenesulphonyl)imidazolin-2-yl]phenol ≥98.0% (par HPLC) (contains 5% Dichloromethane at maximum)
(-)-4-tert-Butyl-2,6-bis[(4S,5S)-4,5-tetramethylene-1-(2,4,6-trimethylbenzenesulphonyl)imidazolin-2-yl]phenol


Formule: C₄₂H₅₄N₄O₅S₂
MW: 759,04 g/mol
Point de fusion: 120°C
Numéro CAS: 2102316-91-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 6.60 to 7.70 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité