Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

[1,3-Bis(ethoxycarbonyl)-2,4,5-trimethylcyclopentadien-1-yl]rhodium(III) Dichloride Dimer ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

B6169-200MG
TCIAB6169-200MGEA 169 EUR InStock
TCIAB6169-200MG
[1,3-Bis(ethoxycarbonyl)-2,4,5-trimethylcyclopentadien-1-yl]rhodium(III) Dichloride Dimer ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
[1,3-Bis(ethoxycarbonyl)-2,4,5-trimethylcyclopentadien-1-yl]rhodium(III) Dichloride Dimer


Formule: C₂₈H₃₈Cl₄O₈Rh₂
Numéro CAS: 1352745-18-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité