L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Calcein sodium salt (mixture of isomers) pour détermination fluorométrique du Ca
Fournisseur: TCI
Synonyms: Fluorescein Bis(methyliminodiacetic Acid) Sodium Salt, Bis[N,N-bis(carboxymethyl)aminomethyl]fluorescein Sodium Salt, Fluorexon Sodium Salt
C0003-5G
TCIAC0003-5GEA 165 EUR InStock
TCIAC0003-5G
Calcein sodium salt (mixture of isomers) pour détermination fluorométrique du Ca
Calcein sodium salt (mixture of isomers)
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Drying loss max. 10.0 %
Sensitiveness to pass test
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité