Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol) ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger

C0005-1G
TCIAC0005-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAC0005-1G
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol) ≥98.0% (par HPLC)
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)


Formule: C₂₈H₄₄O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00166988
Numéro CAS: 50-14-6
EINECS: 200-014-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10018
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=202645113279370e95d09c466114f65deaad771e&vid=202645113279370e95d09c466114f65deaad771e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 111.0 to 116.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +100 to +109 deg (C=1.5, EtOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité