L-Canavanine sulphate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Canavanine sulphate, L-α-Amino-γ-(guanidinooxy)-n-butyric acid sulphate
C0018-100MG
TCIAC0018-100MGEA 93.5 EUR InStock
TCIAC0018-100MG
L-Canavanine sulphate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
L-Canavanine sulphate
Formule: C₅H₁₂N₄O₃·H₂SO₄
MW: 274,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012618
Numéro CAS: 2219-31-0
EINECS: 218-728-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0% (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +14.0 to +22.0 deg (C=2, H2O)
Water max. 7.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité