Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-5-nitropyridine ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C0025-25G C0025-5G
TCIAC0025-25GEA 67.1 EUR InStock
TCIAC0025-25G TCIAC0025-5G
2-Chloro-5-nitropyridine ≥99.0% (par GC)
2-Chloro-5-nitropyridine


Formule: C₅H₃ClN₂O₂
MW: 158,54 g/mol
Point de fusion: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006240
Numéro CAS: 4548-45-2
EINECS: 224-908-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77688160bcf8cdba3f488f7bc9515a7e01e7e996&vid=77688160bcf8cdba3f488f7bc9515a7e01e7e996&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité