Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(2-chloroethyl)carbonate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Carbonic Acid Di(2-chloroethyl) Ester, Carbonic Acid Bis(2-chloroethyl) Ester, Di(2-chloroethyl) Carbonate

C0038-10G
TCIAC0038-10GEA 117 EUR InStock
TCIAC0038-10G
Bis(2-chloroethyl)carbonate ≥98.0% (par GC)
Bis(2-chloroethyl)carbonate


Formule: C₅H₈Cl₂O₃
MW: 187,02 g/mol
Point d'ébullition: 241°C
Numéro MDL: MFCD00018962
Numéro CAS: 623-97-2
EINECS: 210-823-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité