Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chloral hydraté ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

C0073-500G
TCIAC0073-500GEA 115 EUR InStock
TCIAC0073-500G
Chloral hydraté ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Chloral hydraté


Formule: Cl₃CCH(OH)₂
Point d'ébullition: 97,5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 52 °C
Densité: 1,901 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044479
Numéro CAS: 302-17-0
EINECS: 206-117-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbac1e30ffd86a751afe0ebe5d5e8718ab232cca&vid=cbac1e30ffd86a751afe0ebe5d5e8718ab232cca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless powder to crystal
Purity (Neutralization back titration) min. 99.0 %
Solubility in EtOH (95vol%) almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité