Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ɑ-Chloralose ≥85.0% (par GC) (contains beta-isomer)

Fournisseur: TCI
Danger

C0074-25G
TCIAC0074-25GEA 55 EUR InStock
TCIAC0074-25G
ɑ-Chloralose ≥85.0% (par GC) (contains beta-isomer)
alpha-Chloralose


Formule: C₈H₁₁Cl₃O₆
Numéro MDL: MFCD00005542
Numéro CAS: 15879-93-3
EINECS: 240-016-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02072
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 85.0 %
Melting point 180.0 to 185.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +16.0 to +19.0 deg (C=2、EtoH (95vol%))
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité