Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Dichloro-3,6-dihydroxybenzoquinone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Chloranilicacid

C0077-25G
TCIAC0077-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAC0077-25G
2,5-Dichloro-3,6-dihydroxybenzoquinone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,5-Dichloro-3,6-dihydroxybenzoquinone


Formule: C₆H₂Cl₂O₄
MW: 208,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001596
Numéro CAS: 87-88-7
EINECS: 201-780-7
Merck Index: 14,02079
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=390f2d4f38a57299581bf40431631cbe21e30285&vid=390f2d4f38a57299581bf40431631cbe21e30285&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot EtOH almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité