Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Barium chloranilate trihydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

C0078-25G
TCIAC0078-25GEA 116 EUR InStock
TCIAC0078-25G
Barium chloranilate trihydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Barium chloranilate trihydrate


Formule: C₆H₂Cl₂O₄
MW: 344,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00150175
Numéro CAS: 32458-20-1
EINECS: 236-567-8
ONU: 1564
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss 12.0 to 16.0 %
Suitability for Sulfate-analysis Abs min. 0.40 (near 530nm) in the presence of Sulfate ion (200 ppm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité