Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloro-2,2-diéthoxyéthane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Chloro-2,2-diethoxyethane, 2-Chloro-1,1-diethoxyethane

C0084-25G
TCIAC0084-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0084-25G
1-Chloro-2,2-diéthoxyéthane ≥98.0% (par GC)
1-Chloro-2,2-diéthoxyéthane


Formule: C₆H₁₃ClO₂
MW: 152,62 g/mol
Point d'ébullition: 157°C
Point de fusion: –45 °C
Densité: 1,0418 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 29°C
Numéro MDL: MFCD00000949
Numéro CAS: 621-62-5
EINECS: 210-695-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5b25098dfbab74ee439ed6e4de473c5f66829ce&vid=f5b25098dfbab74ee439ed6e4de473c5f66829ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité