Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3'-Chloroacétanilide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(3-Chlorophenyl)acetamide

C0088-25G
TCIAC0088-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAC0088-25G
3'-Chloroacétanilide ≥98.0% (par GC)
3'-Chloroacétanilide


Formule: C₈H₈ClNO
Point d'ébullition: 172°C
Point de fusion: 79 °C
Numéro MDL: MFCD00016341
Numéro CAS: 588-07-8
EINECS: 209-610-3
Merck Index: 14,02111
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8692954b25d869be60425e5f910ef30a1b1c65fc&vid=8692954b25d869be60425e5f910ef30a1b1c65fc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité