Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Chloroacetyl-DL-valine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

C0106-1G
TCIAC0106-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAC0106-1G
N-Chloroacetyl-DL-valine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Chloroacetyl-DL-valine


Formule: C₇H₁₂ClNO₃
MW: 193,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00062945
Numéro CAS: 4090-17-9
EINECS: 223-827-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité