Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 2-chloroanilinium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Chloroaniline hydrochloride

C0114-25G
TCIAC0114-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAC0114-25G
Chlorure de 2-chloroanilinium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Chlorure de 2-chloroanilinium


Formule: C₆H₇Cl₂N
Numéro MDL: MFCD00053282
Numéro CAS: 137-04-2
EINECS: 205-274-7
ONU: 2018
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b8ac6839d502dc023a2f4a7947370ce7e3e19c9&vid=1b8ac6839d502dc023a2f4a7947370ce7e3e19c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité