Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloroanisole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Chloro-2-methoxybenzene

C0121-25G
TCIAC0121-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAC0121-25G
2-Chloroanisole ≥98.0% (par GC)
2-Chloroanisole


Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 196°C
Point de fusion: –27 °C
Densité: 1,1978 g/cm³ (12.6 °C)
Point d'éclair: 76°C
Numéro MDL: MFCD00000557
Numéro CAS: 766-51-8
EINECS: 212-167-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9dc7a480829234a80814f38e186d63bb5054df94&vid=c7d20de40f9c5a99daea1fce7c302f6a38201bb8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité