Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 3-chlorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: m-Chlorobenzoyl chloride, 3-Chlorobenzoylchloride

C0139-25G
TCIAC0139-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAC0139-25G
Chlorure de 3-chlorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 3-chlorobenzoyle


Formule: C₇H₄Cl₂O
MW: 175,01 g/mol
Point d'ébullition: 222°C
Point de fusion: 44 °C
Densité: 1,367 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 117°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000671
Numéro CAS: 618-46-2
EINECS: 210-552-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité