Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ω-Chloro-3,4-dihydroxyacétophénone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,4-Dihydroxyphenacyl chloride, 2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone, α-Chloro-3,4-dihydroxyacetophenone, 2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone

C0156-25G
TCIAC0156-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAC0156-25G
ω-Chloro-3,4-dihydroxyacétophénone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
ω-Chloro-3,4-dihydroxyacétophénone


Formule: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002200
Numéro CAS: 99-40-1
EINECS: 202-754-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b305bb90932c201fcbb3c9ef8fc3be1365c4c05d&vid=b305bb90932c201fcbb3c9ef8fc3be1365c4c05d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité