Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Chloro-4-dimethylaminoazobenzene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Dimethylamino-4'-chloroazobenzene

C0159-25G
TCIAC0159-25GEA 212 EUR InStock
TCIAC0159-25G
4'-Chloro-4-dimethylaminoazobenzene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4'-Chloro-4-dimethylaminoazobenzene


Formule: C₁₄H₁₄ClN₃
MW: 259,74 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059481
Numéro CAS: 2491-76-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité