Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloro-2-phényléthane ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C0167-25G
TCIAC0167-25GEA 22 EUR InStock
TCIAC0167-25G
1-Chloro-2-phényléthane ≥99.0% (par GC)
1-Chloro-2-phényléthane


Formule: ClCH₂CH₂C₆H₅
MW: 140,61 g/mol
Point d'ébullition: 200°C
Point de fusion: –60 °C
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 64°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000977
Numéro CAS: 622-24-2
EINECS: 210-725-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70ad4d166713fd2d7fffa4dd14888fe40a1e2dea&vid=70ad4d166713fd2d7fffa4dd14888fe40a1e2dea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité