Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

N-(2-Chloroethyl)dibenzylamine hydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N-Dibenzyl-2-chloroethylamine Hydrochloride, Dibenamine Hydrochloride, N,N-Dibenzylaminoethyl Chloride Hydrochloride

C0168-25G
TCIAC0168-25GEA 153 EUR InStock
TCIAC0168-25G
N-(2-Chloroethyl)dibenzylamine hydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
N-(2-Chloroethyl)dibenzylamine hydrochloride


Formule: C₁₆H₁₈ClN
MW: 296,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012518
Numéro CAS: 55-43-6
EINECS: 200-234-5
Merck Index: 14,02138
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité