Sodium 2-chloro-4-[(4-oxo-2,5-cyclohexadién-1-ylidène)amino]phénolate indicateur redox
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzenone-indo-3'-chlorophenol Sodium Salt, o-Chlorophenol-indophenol Sodium Salt, Sodium Benzenone-indo-3'-chlorophenol
C0188-1G
TCIAC0188-1GEA 107 EUR InStock
TCIAC0188-1G
Sodium 2-chloro-4-[(4-oxo-2,5-cyclohexadién-1-ylidène)amino]phénolate indicateur redox
Sodium 2-chloro-4-[(4-oxo-2,5-cyclohexadién-1-ylidène)amino]phénolate
Formule: C₁₂H₈ClNO₂
MW: 255,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059876
Numéro CAS: 41350-02-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Sensitiveness to pass test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité