Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

5-Chloro-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluène ≥80.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Chloro-1-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene, 5-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride, 1-Chloro-4-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene, 5-Chloro-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene

C0226-25G
TCIAC0226-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAC0226-25G
5-Chloro-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluène ≥80.0% (par GC)
5-Chloro-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluène


Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,55 g/mol
Point d'ébullition: 224°C
Point de fusion: 21…22 °C
Densité: 1,526 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 102°C
Numéro MDL: MFCD00007298
Numéro CAS: 118-83-2
EINECS: 204-280-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32411d5cd307ff10afa2a440b98ff5a0d6f5d526&vid=32411d5cd307ff10afa2a440b98ff5a0d6f5d526&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité